Merck
489875
Sigma-Aldrich
L-Alanine-13C3
98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5, c = 2 in 1 M HCl
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[H][13C@@]([13CH3])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-GCCOVPGMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)