Merck
283827
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2N13CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Klucz InChI
DHMQDGOQFOQNFH-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volker Döring et al.
ACS synthetic biology, 7(9), 2029-2036 (2018-08-15)
Endowing biotechnological platform organisms with new carbon assimilation pathways is a key challenge for industrial biotechnology. Here we report progress toward the construction of formatotrophic Escherichia coli strains. Glycine and serine, universal precursors of one-carbon compounds oxidized during heterotrophic growth