Kluczowe dokumenty
604860
L-Glutamic acid-13C5
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Aminopentanedioic acid-13C5, L-Glutamic acid-UL-13C, 13C Labeled L-glutamic acid, Glu-13C5
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-WIAREEORSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?