Merck
489794
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
SILAC Amino Acid, L-4-Hydroxyphenyl-13C6-alanine
About This Item
Wzór liniowy:
4-(HO)13C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
metody
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[H][C@](N)(C[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-HXCZJXEJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)