Key Documents
643459
L-Lysine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
SILAC Amino Acid, (S)-2,6-Diaminocaproic acid-13C6, 13C Labeled Lys, 13C Labeled lysine
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
metody
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Klucz InChI
BVHLGVCQOALMSV-BOBMYJBMSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?