R1780
RPMI-1640 Medium
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate without arginine, leucine, lysine, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for isotope labeling for cell culture applications
Synonim(y):
RPMI 1640 Cell Culture Medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
RPMI-1640 Medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate. Without arginine, leucine, lysine, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling for cell culture applications
Poziom jakości
sterylność
sterile-filtered
Formularz
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
komponenty
NaHCO3: 2 g/L
phenol red: no
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.3 g/L
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Rekonstytucja
Supplement with 0.100 g/L L-Arginine-13C6, 15N4 HCl (Product 608033), 0.100 g/L L-Leucine-13C6, 15N (Product 608068), and 0.100 g/L L-Lysine-13C6, 15N2 (Product 608041).
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?