R2405
RPMI-1640 Medium
StableCell™, with stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
RPMI-1640 Medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
StableCell™ RPMI-1640, With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Poziom jakości
sterylność
sterile-filtered
Formularz
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
komponenty
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
stable glutamine: yes
HEPES: no
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?