R5158
RPMI-1640 Medium
HEPES modification with ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
RPMI culture medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
RPMI-1640 Medium, HEPES Modification, With 25 mM HEPES and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Poziom jakości
sterylność
sterile-filtered
Formularz
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
Endotoxin, tested
pH
>7.2
komponenty
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
NaHCO3: 2 g/L
HEPES: 5.96 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
najczęściej kupowane z tym produktem
suplement
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)