Merck
Podłoże RPMI 1640
Trzy butelki pożywki RPMI 1640, od dużych do małych. Zawierają pomarańczowy płyn z plombami zabezpieczającymi na zakrętkach.
Nazwana na cześć Roswell Park Memorial Institute, gdzie została opracowana przez Moore'a i wsp., pożywka RPMI 1640 jest zoptymalizowana do hodowli nieadherentnych typów komórek, w tym limfocytów i innych linii komórek krwi.RPMI 1640 to zrównoważony roztwór soli (BSS) oparty na serii pożywek RPMI 1630. Wykorzystuje on wodorowęglanowy system buforowania w celu utrzymania neutralnego pH i zawiera zmiany w ilości aminokwasów i witamin z pożywki RPMI 1630. Pożywki RPMI 1640 nie zawierają białek, lipidów lub czynników wzrostu, których niektóre linie komórkowe potrzebują do wzrostu i proliferacji, i mogą wymagać uzupełnienia o płodowa surowica bydlęca (FBS).
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Do czego służy pożywka RPMI?
Tradycyjnie, pożywka RPMI 1640 była używana do wzrostu ludzkich limfocytów i ekspansji ludzkich komórek limfoidalnych bez surowicy. Po odpowiednim uzupełnieniu, RPMI 1640 wykazał szerokie zastosowanie do hodowli wielu rodzajów komórek ssaków, w tym komórek krwi, takich jak monocyty i świeże ludzkie limfocyty, oraz komórek nowotworowych, takich jak linie komórkowe HeLa i Jurkat. Jego wszechstronność sprawia również, że jest to odpowiednie podłoże podstawowe do hodowli komórek w laboratorium i do różnych zastosowań badawczych, takich jak opracowywanie szczepionek, odkrywanie leków i terapie oparte na komórkach.
RPMI 1640 vs DMEM
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) i RPMI to dwa powszechnie stosowane podłoża do hodowli ssaków, ale mają one kilka kluczowych różnic. RPMI 1640 Medium jest jedyną pożywką, która zawiera czynnik redukujący glutation oraz wysokie stężenia witamin i choliny. Zawiera również witaminę B12, biotynę i PABA, których nie ma w DMEM. 
Kolejną różnicą między tymi dwoma pożywkami jest to, że są one przeznaczone do różnych typów hodowli komórkowych. DMEM jest używana do hodowli komórek przylegających, hodowanych na powierzchniach takich jak plastik lub szkło, podczas gdy RPMI 1640 jest używana do hodowli komórek ssaków w zawiesinie.