Skład pożywki RPMI-1640
RPMI-1640 został opracowany przez Moore'a i in. w Roswell Park Memorial Institute, stąd skrót RPMI. Formuła opiera się na serii pożywek RPMI-1630, wykorzystując system buforowania wodorowęglanowego i zmiany w ilości aminokwasów i witamin. Pożywka RPMI-1640 jest powszechnie stosowana do hodowli zawiesinowych komórki ssaków i komórki pierwotne, takie jak komórki HeLa, ludzkie jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC), ludzkie normalne i nowotworowe leukocyty, komórki Jukrat i inne. RPMI-1640, po odpowiednim uzupełnieniu, wykazał szerokie zastosowanie do wspomagania wzrostu wielu rodzajów hodowanych komórek, w tym świeżych ludzkich limfocytów w 72-godzinnym teście stymulacji fitohemaglutyniną (PHA).