Kluczowe dokumenty
749907
L-Lysine-13C6,15N2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9 monohydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
Synonim(y):
(S)-2,6-Diaminocaproic acid-13C6,15N2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9 monohydrochloride
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
215 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M17
ciąg SMILES
[15NH2][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([15NH2])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D2,4+1D2,5+1D,6+1,7+1,8+1
Klucz InChI
KDXKERNSBIXSRK-BWAKQCLOSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)