Merck
730041
Sigma-Aldrich
2-Oleoyl-1-palmitoyl-rac-glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42D9H73NO8P
Masa cząsteczkowa:
769.13
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+9
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C43H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44(3,4)5)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,41H,6-19,21,23-40H2,1-5H3/b22-20-/i3D3,4D3,5D3
Klucz InChI
SXNXGNVZTLZDHE-DKVGPKMVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)