Kluczowe dokumenty
857235P
Avanti
(2S)-OMPT
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
(2S)-1-(9Z-octadecenoyl)-2-O-methyl-glycero-3-phosphothionate (ammonium salt), 1-oleoyl-2-methyl-sn-glycero-3-phosphothionate (ammonium salt)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (857235P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (857235P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[NH4+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)([O-])=S)OC
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup