Key Documents
660833
L-Lysine-1-13C hydrochloride
endotoxin tested, 99 atom % 13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.NCCCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i6+1;
Klucz InChI
BVHLGVCQOALMSV-SKBIKIRISA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)