Merck
604704
Sigma-Aldrich
L-Lysine-1-13C hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4CH(NH2)13CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.NCCCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i6+1;
Klucz InChI
BVHLGVCQOALMSV-SKBIKIRISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)