Kluczowe dokumenty
608971
L-Lysine-ε-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonim(y):
L-lizyna-epsilon-15N
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H](CCCC[15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1;
Klucz InChI
BVHLGVCQOALMSV-HRIFTBQOSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)