Merck
492442
Sigma-Aldrich
DL-Lysine-ε-15N dihydrochloride
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
H215N(CH2)4CH(NH2)CO2H · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
190 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.Cl.NC(CCCC[15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i7+1;;
Klucz InChI
JBBURJFZIMRPCZ-ADOWEKEWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)