Kluczowe dokumenty
603015
Water-17O
10-14.9 atom % 17O
Synonim(y):
17O Labeled water
About This Item
Wzór liniowy:
H217O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
19.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
50202301
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
10-14.9 atom % 17O
masa cząsteczkowa
18.12 by atom % calculation
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?