Merck
609862
Sigma-Aldrich
Water-17O
90 atom % 17O
Synonim(y):
17O Labeled water
About This Item
Wzór liniowy:
H217O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
19.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
50202301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
90 atom % 17O
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
18.88 by atom % calculation
tw
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)