Kluczowe dokumenty
775355
Methanol-17O
80 atom % 17O, 98% (CP)
Synonim(y):
Methyl alcohol-17O
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
80 atom % 17O
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
65.4 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)