Kluczowe dokumenty
643823
HEPES-d18
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid-d18
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+18
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,11D/hD
Klucz InChI
JKMHFZQWWAIEOD-MMODJCGESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?