czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
tw
244 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+15
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])Oc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
Klucz InChI
XZZNDPSIHUTMOC-KLHTYYPYSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)