Merck
694290
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl)phosphate-d12
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(ClCD2CD2O)3P(O)
Masa cząsteczkowa:
297.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
192 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.448 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Klucz InChI
HQUQLFOMPYWACS-LBTWDOQPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
449.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
232 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liang-Ying Liu et al.
Journal of chromatography. A, 1406, 251-257 (2015-07-01)
A method for the digestion, extraction, fractionation, and analysis of three classes of flame retardants, including 36 polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), 9 halogenated alternative flame retardants (AFRs), and 12 organophosphate esters (OPEs) in human hair and nail samples was developed.
Angela A Peverly et al.
Environmental science & technology, 48(19), 11154-11160 (2014-09-12)
The Michigan Chemical (also known as Velsicol Chemical) plant located in St. Louis, Michigan operated from 1936-1978. During this time, the plant manufactured polybrominated biphenyls (PBBs), hexabromobenzene (HBB), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT), and tris(2,3-dibromopropyl) phosphate (TDBPP), among other products. Due to