Merck
711055
Sigma-Aldrich
L-Arginine-1,2-13C2 hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC(NH)NH(CH2)313CH(NH2)13CO2H·HCl
Masa cząsteczkowa:
212.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
powder
mp
226-230 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Cl.N[13C@@H](CCCNC(N)=N)[13C](O)=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)