Merck
736139
Sigma-Aldrich
L-Arginine-α-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(15NH2)COOH · HCl
Masa cząsteczkowa:
211.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.NC(=N)NCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1;
Klucz InChI
KWTQSFXGGICVPE-OMEWPDABSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)