Merck
605794
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,3-dioctadecanoate-2-octanoate-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled glyceryl 1,3-dioctadecanoate-2-octanoate, Glyceryl 1,3-distearate-3-ocatanoate-1-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC46H90O6
Masa cząsteczkowa:
752.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-36-39-45(48)51-42-44(53-47(50)41-38-33-12-9-6-3)43-52-46(49)40-37-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i47+1
Klucz InChI
ROSIALNPQYBSCH-RBMVYKJLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)