Merck
702250
Sigma-Aldrich
3-Methyl-13C-glutaconic acid-2,4-13C2
cis/trans mixture, 99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
3-Methyl-13C-2-pentenedioic acid-2,4-13C2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C313C3H8O4
Masa cząsteczkowa:
147.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
147.08 by atom % calculation
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3]\C([13CH2]C(O)=O)=[13CH]/C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
WKRBKYFIJPGYQC-UDKQHVDBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)