Kluczowe dokumenty
488267
Bromoethane-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Ethyl-2-13C bromide
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
gęstość
1.473 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[13CH3]CBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1
Klucz InChI
RDHPKYGYEGBMSE-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?