Merck
674117
Sigma-Aldrich
Sodium D-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid-2,4-13C2 sodium salt, Sodium (R)-3-hydroxybutyrate-2.4.13C2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C2H7O3Na
Masa cząsteczkowa:
128.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥95% (Chiral Purity)
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-155 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[13CH3][C@@H](O)[13CH2]C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1;
Klucz InChI
NBPUSGBJDWCHKC-WGJKDMNVSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)