Merck
606030
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-13C4
99 atom % 13C
Synonim(y):
DL-3-Hydroxybutyric acid-13C4 sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH(OH)13CH213CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[13CH3][13CH](O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Klucz InChI
NBPUSGBJDWCHKC-UJNKEPEOSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)