Kluczowe dokumenty
696323
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-1-13C
98 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
DL-3-Hydroxybutyric acid-1-13C sodium
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CC(O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i4+1;
Klucz InChI
NBPUSGBJDWCHKC-VZHAHHFWSA-M
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)