Key Documents
A8509
Lithium acetoacetate
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Acetoacetic acid lithium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Postać
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)