63954
Ethyl acetoacetate
analytical standard
Synonim(y):
Acetoacetic ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.48 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 28.5 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
temp. samozapłonu
580 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
9.5 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water
współczynnik refrakcji
n/D 1.418-1.420
tw
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 130 g/L at 20 °C
gęstość
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a diluent for improving cold flow properties of biodiesel from waste cooking oil.
- As an additive for activating Fe3O4 nanoparticles for efficient catalytic oxidation of aldehydes to carboxylic acids.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
164.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.