G-016
Green Tea Catechin Mix
100 μg/mL each component in acetonitrile: water (8:2) with 5% 1M HCl, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
skład
Caffeine
(+)-Catechin
(−)-Catechin 3-gallate
(−)-Epicatechin
(−)-Epicatechin-3-gallate
(−)-Epigallocatechin 3-gallate
(−)-Gallocatechin
(−)-Gallocatechin 3-gallate
opakowanie
ampule of 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL each component in acetonitrile: water (8:2) with 5% 1M HCl
Zastosowanie
food and beverages
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)