G-013
Ginkgo Biloba Terpene Lactones Mix
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
skład
Bilobalid
Ginkgolide A
Ginkgolide B
Ginkgolide C
Ginkgolide J
opakowanie
ampule of 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL each component in acetonitrile
Zastosowanie
food and beverages
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ginkgo biloba extract is a mixture of biologically active secondary metabolites. The main constituents are bilobalide (BB), ginkgolide A (GA), ginkgolide B (GB) and ginkgolide C (GC). Ginkgo biloba extracts include around 300 compounds, with major constituents being flavonoids and terpene lactones. Terpene lactones make up to 6% of the total extract.
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)