Kluczowe dokumenty
8.22303
Sigma-Aldrich
Resorcinol
for synthesis
Synonim(y):
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
203-585-2
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
605 °C
siła działania
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
3360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
temp. przejścia
flash point 127 °C
rozpuszczalność
1000 g/L
gęstość
1.28 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
600‑700 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Klucz InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Elektrochemiczne utlenianie rez orcynolu: mechanistyczne spostrzeżenia z badań eksperymentalnych i obliczeniowych - Badanie to bada elektrochemiczne utlenianie rezorcynolu, zapewniając wgląd w jego właściwości fizykochemiczne i metody wykrywania (K Ngamchuea et al., 2020).
  • Mechanizm katalizowanych zasadą reakcji kondensacji rezorcynol-formaldehyd i fenol-rezorcynol-formaldehyd: A theoretical study - W artykule przeanalizowano reakcje kondensacji rezorcynolu przy użyciu metod chemii kwantowej (T Li et al., 2017).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 108 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup