Kluczowe dokumenty
PHR1201
Resorcinol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Resorcinol, 1,3-Benzenediol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000767
traceable to USP 1602003
gęstość pary
3.8 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 21.1 °C)
rodzina API
resorcinol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
1126 °F
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Klucz InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL