Kluczowe dokumenty
PHR1469
Hydroquinone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Hydroquinone, 1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1324002
gęstość pary
3.81 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 132 °C)
rodzina API
hydroquinone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
930 °F
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Klucz InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)