PHR3512
tert-Butylhydroquinone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
tert-Butylhydroquinone, TBHQ
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
hydroquinone
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1c(cc(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
Klucz InChI
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)