Kluczowe dokumenty
PHR1117
Butylated Hydroxytoluene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. B1215000
traceable to USP 1092708
gęstość pary
7.6 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
butylated hydroxytoluene
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
878 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Klucz InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Butylated hydroxytoluene (BHT) is a phenolic antioxidant used as a food additive. It is frequently added to dried cereals, cooking oils and animal foods. BHT is also known to enhance the stability of pharmaceuticals, fat-soluble vitamins and cosmetics .
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm