Kluczowe dokumenty
B1215000
Butylhydroxytoluene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
7.6 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
878 °F
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Klucz InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm