Merck
PHL80712
Hydroquinone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Beilstein:
605970
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
gęstość pary
3.81 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 132 °C)
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
930 °F
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Klucz InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
329.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
165 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL80712-100MG