Merck
H9003
Sigma-Aldrich
Hydroquinone
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Beilstein:
605970
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
gęstość pary
3.81 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 132 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
powder
temp. samozapłonu
930 °F
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear
ciąg SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Klucz InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydroquinone is a phenolic compound, which is naturally found in coffee, tea and wine. It is used in photographic, chemical and cosmetic industries. Hydroquinone is used as a skin lightening agent. It is topically applied to treat melisma, freckles and senile lentigines. Hydroquinone is linked to exogenous ochronosis, dermatitis and skin irritation. It inhibits melanogenesis.
Zastosowanie
Hydroquinone has been used as reagent for the conversion of DNA by sodium bisulfite. It has also been used as a chemical in Timm′s staining.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
329.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
165 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Topical use of hydroquinone as a depigmenting agent
Arndt KA and Fitzpatrick TB
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 194(9), 965-967 (1965)
Xenograft of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton?s jelly as a potential therapy for rat pilocarpine-induced epilepsy
Huang PY, et al.
Brain, behavior, and immunity, 54, 45-58 (2016)
Handbook of Cosmetic Science and Technology (2005)
Increased frequency of CpG island methylator phenotype and CDH1 methylation in a gastric cancer high-risk region of china
Zhang KL, et al.
Translational Oncology, 1(1), 28-35 (2008)
Procedures in Cosmetic Dermatology Series: Cosmeceuticals E-Book (2008)