Merck
860336
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
≥99%
Synonim(y):
BM blue, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus, TMB substrate
About This Item
Wzór liniowy:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.34
Beilstein:
2808541
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
168-171 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Klucz InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine is a peroxidase sensitive dye. It is a better alternative to syringaldazine for the determination of chlorine in water due to its product stability and no interference from calcium and magnesium ions.
Zastosowanie
3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyna (TMB) jest nierakotwórczym substytutem benzydyny (negatywny wynik testu Amesa) nadającym się jako substrat peroksydazy do stosowania w procedurach ELISA. Substrat wytwarza rozpuszczalny produkt końcowy, który ma bladoniebieski kolor i może być odczytywany spektrofotometrycznie przy 370 lub 620-650 nm. Reakcję TMB można zatrzymać za pomocą 2 M H2SO4 (co powoduje żółty kolor) i odczytać przy 450 nm. Czuły i specyficzny odczynnik do wykrywania krwi, oznaczania hemoglobiny, oznaczania peroksydaz.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iron oxide nanoparticles: Hidden talent
Perez J M
Nature Nanotechnology, 2(9), 535-535 (2007)
Colorimetric method for determination of chlorine with 3, 3?, 5, 5?-tetramethylbenzidine.
Serrat F B
Talanta, 41(12), 2091-2094 (1994)
Ronit Mazor et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8571-8576 (2014-05-07)
Nonhuman proteins have valuable therapeutic properties, but their efficacy is limited by neutralizing antibodies. Recombinant immunotoxins (RITs) are potent anticancer agents that have produced many complete remissions in leukemia, but immunogenicity limits the number of doses that can be given
Y Jung et al.
Mucosal immunology, 8(4), 930-942 (2015-01-08)
Eosinophils are multifunctional leukocytes that reside in the gastrointestinal (GI) lamina propria, where their basal function remains largely unexplored. In this study, by examining mice with a selective deficiency of systemic eosinophils (by lineage ablation) or GI eosinophils (eotaxin-1/2 double
Jan Pencik et al.
Nature communications, 6, 7736-7736 (2015-07-23)
Prostate cancer (PCa) is the most prevalent cancer in men. Hyperactive STAT3 is thought to be oncogenic in PCa. However, targeting of the IL-6/STAT3 axis in PCa patients has failed to provide therapeutic benefit. Here we show that genetic inactivation