Merck
135011
Sigma-Aldrich
1,2-dihydroksybenzen
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, Catechol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Beilstein:
471401
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
3.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
solid
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Klucz InChI
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-Dihydroxybenzene (a phenolic compound) is a useful industrial chemical. It is an ortho isomeric form of dihydroxybenzene. It is commonly referred to as catechol or pyrocatechol. Its standard molar enthalpy of combustion and sublimation at 298.15K have been evaluated by static-bomb calorimetry and microcalorimetry, respectively.
Zastosowanie
1,2-Dihydroxybenzene may be used as raw material for the industrial synthesis of rubber, dyes, plastics, pharmaceuticals and cosmetics.
1,2-Dihydroxybenzene in combination with amberlite XAD-2, can be used as a chelating resin in the determination of metal ions, using atomic absorption spectrophotometry (AAS).
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carbon nanoparticle-chitosan composite electrode with anion, cation, and neutral binding sites: Dihydroxybenzene selectivity.
Amiri M, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 162(1), 194-200 (2012)
Enthalpies of combustion of 1, 2-dihydroxybenzene and of six alkylsubstituted 1, 2-dihydroxybenzenes.
Da Silva MDMCR, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 16(12), 1149-1155 (1984)
Thiago C Canevari et al.
The Analyst, 138(1), 315-324 (2012-11-17)
This paper describes the development, characterization and application of an Nb(2)O(5) film formed on the surface of a carbon ceramic material, SiO(2)/C, obtained by a sol-gel method, using the spin-coating technique. The working electrode using this material will be designated
Catechol suppresses EGF-induced cell transformation by inhibiting ERK2 activity as confirmed by a crystallographic study.
Malakhova M, et al.
Cancer Research, 73(8), 2234-2234 (2013)
Synthesis, characterization and applications of pyrocatechol modified amberlite XAD-2 resin for preconcentration and determination of metal ions in water samples by flame atomic absorption spectrometry (FAAS)
Tewari KP and Singh KA
Talanta, 53(4), 823- 833 (2001)
Protokoły
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL