Kluczowe dokumenty
50475
Benzyl acetate
analytical standard
Synonim(y):
Acetic acid benzyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
23 mmHg ( 110 °C)
Próba
≥99.7% (GC)
temp. samozapłonu
862 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
bp
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?