Kluczowe dokumenty
715077
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
97%
Synonim(y):
2-Methylpropyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
75-80 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?