Merck
W220302
Sigma-Aldrich
Butyl 4-hydroxybenzoate
≥99%
Synonim(y):
p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester, Butyl paraben
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer FEMA:
2203
Beilstein:
1103741
Numer WE:
Nr Rady Europy:
525
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.754
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
bp
156-157 °C/3.5 mmHg (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jia Chen et al.
Journal of chromatography. A, 1591, 33-43 (2019-01-21)
A novel supramolecular solvent (SUPRAS) based on hexafluoroisopropanol (HFIP)/Brij-35 was proposed for liquid-phase microextraction (LPME) of parabens in water samples, pharmaceuticals and personal care products. Brij-35 is a cost-effective and non-toxic non-ionic surfactant, but it has a high cloud point
Guoyuan Wen et al.
The Journal of general virology, 96(Pt 6), 1219-1228 (2015-01-30)
Thermostable Newcastle disease virus (NDV) vaccines have been used widely to control Newcastle disease for village poultry flocks, due to their independence of cold chains for delivery and storage. To explore the potential use of thermostable NDV as a vaccine
Caroline Stremnitzer et al.
The Journal of investigative dermatology, 135(7), 1790-1800 (2015-02-24)
Papain is commonly used in food, pharmaceutical, textile, and cosmetic industries and is known to induce occupational allergic asthma. We have previously shown that the papain-like cysteine protease Dermatophagoides pteronyssinus 1 from house dust mite exhibits percutaneous sensitization potential. We
Anna Viridén et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 77(1), 99-110 (2010-11-18)
This study investigates the effect of the chemical heterogeneity of hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) on the release of model drug substances from hydrophilic matrix tablets. The hypothesis was that the release of drug substances could be influenced by possible interactions with
Anuschka Liekens et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6654-6662 (2011-08-25)
The effect of the addition of 25%, 50% and 75% (weight percent, wt%) of larger particles (resp. 3 and 5 μm) to a commercial batch of 1.9 μm particles has been investigated as an academic exercise to study the effects
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W220302-SAMPLE4061835565306
W220302-10KG
W220302-1KG4061835565290
W220302-5KG4061834396369