Key Documents
1.06757
Methyl 4-hydroxybenzoate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Methyl 4-hydroxybenzoate, Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.000005 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Próba
99.0-100.5% (HPLC)
99.0-102.0% (acidimetric)
Postać
solid
temp. samozapłonu
>600 °C
metody
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.8 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
125 °C
rozpuszczalność
1.88 g/L
gęstość
1.38 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Znajdź kluczowe kwestie dotyczące wyboru i stosowania środków konserwujących w szeregu różnych zastosowań terapeutycznych, w tym miejscowych, doustnych, przezśluzówkowych, wziewnych i doustnych, a także do wstrzykiwań.