Kluczowe dokumenty
M1650000
Methyl parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Methyl 4-hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl paraben, NIPAGIN
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
parabens
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
125-128 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Established for use according to European Pharmacopoeia for the preparation of the below-given solutions:
- Reference solutions (a) and (b) in the identification, testing for related substances, and assay of methyl parahydroxybenzoate and sodium methyl parahydroxybenzoate, according to the monographs 0409 and 1262
- Reference solution (c) for the testing of related substances in nifuroxazide using liquid chromatography (2.2.29), according to the monograph 1999
- Reference solution (b) in the identification of sodium ethyl parahydroxybenzoate using thin-layer chromatography (General text 2.2.27), according to the monograph 2134
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)